ContactUsLinkComponent
Capsule filters, Polycap™ SPF, Whatman™
undefined
Capsule filters, Polycap™ SPF, Whatman™
  • Catalog No:
  • 515-0107
  • 515-0110
  • Type:
  • Polycap™ SPF 36, PES, avec préfiltre en fibre de verre
  • Polycap™ SPF 75, PES, avec préfiltre en fibre de verre
  • Surface de filtration:
  • 260 cm²
  • 535 cm²
  • Pression max.:
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
Frequently Bought Together