Specifications
- Hauteur du plateau:35 db
- Couleur:vert/noir
- Désignation:Cache-oreilles, Peltor™ Optime III™, avec bandeau
- Cdt:1
Specifications
About this item
Les cache-oreilles sont conçus spécifiquement pour les bruits intenses et combinent une protection efficace avec un confort ultime. Le modèle H540AV avec bandeau est en conception Hi-VIZ pour une haute visibilité. L'avantage comme les conversations et les signaux d'avertissement sont toujours faciles à comprendre. Une connexion acoustique entre l'intérieur de la capsule et l'espace entre les coques permet également d'obtenir une isolation basse fréquence optimale.
- Construction à double capsule pour des performances d'isolation optimales
- Rempli d'une combinaison unique de liquide et de mousse
- Adaptation parfaite à la forme de la tête
- Très bonne protection à fort volume
- Très haute sécurité
- Compatibilité avec d'autres PSA
L'espace généreux sous les capsules minimise l'accumulation de chaleur et la transpiration et offre un ajustement confortable. Pour une pression de contact constamment faible même en cas d'utilisation permanente, le support bas et la suspension à deux points sont en acier inoxydable.
Des kits d'hygiène assortis garantissent une utilisation hygiénique et économique des cache-oreilles. Pour une pression de contact constamment faible même en cas d'utilisation permanente, le support bas et la suspension à deux points sont en acier inoxydable. Le support est réglable de manière variable et s'adapte parfaitement à toutes les formes de tête grâce à sa forme ergonomique. Il utilise des niveaux de bruit élevés partout où une grande visibilité est requise, comme les travaux routiers et les aéroports. Des kits d'hygiène assortis garantissent une utilisation hygiénique et économique des cache-oreilles.
SNR: 35 dB