VISOCOLOR® Test colorimétrique, Ammoniac
Réactifs pour la détermination de l'ammonium dans les échantillons d'eau.
- Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure
Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.
Substances dangereuses: Oui
:
- Modèle:MANA935012
- Plateforme:Colorimetric test kits
- Température de stockage:15...25 °C
- Durée de conservation (mois):18
- Poids:110,5 g (Conditionnement inclus)
IFU VISOCOLOR® Alpha Ammonium NH₄⁺.pdf IFU VISOCOLOR® ECO Ammonium 15.pdf IFU VISOCOLOR® ECO Ammonium 3.pdf IFU VISOCOLOR® HE Ammonium.pdf IFU_Ammonium 15 ECO Visocolor
Frequently Bought Together