ContactUsLinkComponent
Orbitron rotator, Orbitron I
Orbitron rotator, Orbitron I
Supplier:  BOEKEL SCIENTIFIC
Certificates
undefined
Orbitron rotator, Orbitron I
Supplier:  BOEKEL SCIENTIFIC
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-3501
  • Capacité:
  • 1 kg
  • Angle:
  • 23°
  • L×P×H:
  • 305×305×254 mm
  • Température de fonctionnement:
  • 4...40 °C
  • Poids:
  • 4,4 kg
  • Exigence électrique:
  • 230 V