bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 10 mg/mL dans l'eau
N° de catalogue 40044.
Fournisseur: Biotium
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:10 mL
- Seq:2275
Spécifications
À propos de cet article
:
:533.88 g/mol
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:245-690-6
Numéro CAS:23491-45-4
Formule:C₂₅H₂₄N₆O·3HCl
Numéro MDL:MFCD00012679