Propidium iodure 50 ug/mL dans un tampon phosphate salin
Catalog # 40048.
Supplier: Biotium
CAS Number:
Specifications
- Cdt:2 mL
- Seq:2145
Specifications
About this item
:
:668.4 g/mol
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:25535-16-4
Formula:C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL Number:MFCD00011921