ContactUsLinkComponent
Propidium iodure 1 mg/ml dans l'eau
  40017.
 :  Biotium
 :  
undefined
Propidium iodure 1 mg/ml dans l'eau
  40017.
 :  Biotium
 :  
  • Cdt:
    10 mL
  • Seq:
    2275
  • Environmentally Preferable:
 : 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
 :
 :668.4 g/mol
 :Réfrigérateur
 :25535-16-4
 :C₂₇H₃₄I₂N₄
 :MFCD00011921