Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1.0 N en solution aqueuse, StandARd® solution volumétrique, Macron Fine Chemicals™
Catalog # 4693-09
Supplier: MACRON AVANTOR BRAND
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Cubetainer®
- Cdt:20 L
- Seq:5302
Specifications
Specification Test Results
- Normality:0.995 - 1.005
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Density:1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548