EPH matrix spike, certified reference material, Supelco®
EPH matrix spike, certified reference material, Supelco®
EPH matrix spike, 50 µg/ml in acetone, 4
N° de catalogue UST123-4X25ML
Fournisseur:   Merck
EPH matrix spike, certified reference material, Supelco®
N° de catalogue UST123-4X25ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
EPH matrix spike, certified reference material, Supelco®
EPH matrix spike, 50 µg/ml in acetone, 4
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    50 µg/ml in acetone
  • Cdt:
    4
  • Désignation:
    EPH matrix spike
Spécifications