ContactUsLinkComponent
Acide oxalique concentré pour une dilution à 1L, 0.005 M (COOH)2 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Acide oxalique concentré pour une dilution à 1L, 0.005 M (COOH)2 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 38255-1EA
CAS Number:  
Acide oxalique concentré pour une dilution à 1L, 0.005 M (COOH)2 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 38255-1EA
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule
  • Cdt:
    1
  • Seq:
    0001
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
 :
 :90.04 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-791-2
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573