ContactUsLinkComponent
Molecular sieve dehydrate, billes pour séchage de gaz, avec indicateur, Ø 2-5 mm, Fluka™
  28211-1KG
 :  
Molecular sieve dehydrate, billes pour séchage de gaz, avec indicateur, Ø 2-5 mm, Fluka™
  28211-1KG
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Appearance (color):
    complying
  • Loss on ignition (900°C):
    Max. 4.0 %
  • Water adsorption capacity:
    Min. 15 %
 :
 :400 °C
 :2 g/cm³
 :Température ambiante
 :MFCD00147630