Iode 0.025 M I2 (0.05N) solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 405353-500ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:0.0480 - 0.0520 N
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:253.81 g/mol
Densité:1.03 g/cm³ (25 °C)
:GHS08
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7553-56-2
Formule:I₂
Numéro MDL:MFCD00011355