ContactUsLinkComponent
Iode 0.5 M I2 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Iode 0.5 M I2 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 319007-500ML
CAS Number:  
Iode 0.5 M I2 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 319007-500ML
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    0.950 - 1.050 N
Specification Test Results
About this item
 :
 :253.81 g/mol
Density:1.32 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS08
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355