Acide chlorhydrique 34 - 37%, TraceSELECT™ pour analyse de traces inorganiques, Fluka™
Catalog # 72787-2.5L
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
Specification Test Results
- Assay:34 - 37 %
- Silver (Ag):Max. 0.5 ppb
- Aluminium (Al):Max. 5 ppb
- Arsenic (As):Max. 5 ppb
- Gold (Au):Max. 1 ppb
- Barium (Ba):Max. 0.5 ppb
- Beryllium (Be):Max. 0.5 ppb
- Bismuth (Bi):Max. 0.5 ppb
- Calcium (Ca):Max. 10 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 0.5 ppb
- Cobalt (Co):Max. 0.5 ppb
- Chromium (Cr):Max. 1 ppb
- Cesium (Cs):Max. 0.5 ppb
- Copper (Cu):Max. 1 ppb
- Iron (Fe):Max. 5 ppb
- Gallium (Ga):Max. 0.5 ppb
- Mercury (Hg):Max. 0.5 ppb
- Indium (In):Max. 0.5 ppb
- Potassium (K):Max. 10 ppb
- Lithium (Li):Max. 0.5 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 1 ppb
- Manganese (Mn):Max. 0.5 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 0.5 ppb
- Sodium (Na):Max. 10 ppb
- Nickel (Ni):Max. 1 ppb
- Lead (Pb):Max. 0.5 ppb
- Palladium (Pd):Max. 1 ppb
- Platinum (Pt):Max. 0.5 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 0.5 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 0.5 ppb
- Ruthenium (Ru):Max. 0.5 ppb
- Antimony (Sb):Max. 0.5 ppb
- Selenium (Se):Max. 1 ppb
- Tin (Sn):Max. 1 ppb
- Strontium (Sr):Max. 0.5 ppb
- Titanium (Ti):Max. 1 ppb
- Thallium (Tl):Max. 0.5 ppb
- Uran (U):Max. 0.5 ppb
- Vanadium (V):Max. 1 ppb
- Zinc (Zn):Max. 1 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 0.5 ppb
- Free chlorine (Cl):Max. 0.5 ppm
- Bromide (Br):Max. 10000 ppb
- Phosphate (PO₄):Max. 50 ppb
- Sulfate (SO₄):Max. 1000 ppb
- Vapor Pressure:7.93 psi ( 37.7 °C)
Specification Test Results
About this item
:
Boiling Pt:42 °C (1,013 hPa)
Melting Pt:–35 °C
Density:1,190 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
ADR:8,II
:36.46 g/mol
UN:1789
:GHS05
:GHS07
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324