ContactUsLinkComponent
Acide acétique 1.0 M CH3COOH (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Acide acétique 1.0 M CH3COOH (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 34256-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Acide acétique 1.0 M CH3COOH (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 34256-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Synonymes: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
 :
 :60.05 g/mol
Point d'ébullition:100 °C
EINECS:200-580-7
 :GHS05
Point de fusion:17
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:64-19-7
Formule:H₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00036152
Densité:1.000 g/cm³
Point d'éclair:38,5