QUANTOFIX® Test Strips, Silver
QUANTOFIX® Test Strips, Silver
QUANTOFIX® argent, 0 • 1 • 2 • 3 • 5 • 7 • 10 - g/L - Ag⁺, Réaction colorée des ions argent, 44×42×126 mm (packaging), 100 Tests, 100
N° de catalogue MANA91350
Fournisseur:   MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX® Test Strips, Silver
N° de catalogue MANA91350
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:  
QUANTOFIX® Test Strips, Silver
QUANTOFIX® Test Strips, Silver
QUANTOFIX® argent, 0 • 1 • 2 • 3 • 5 • 7 • 10 - g/L - Ag⁺, Réaction colorée des ions argent, 44×42×126 mm (packaging), 100 Tests, 100
Numéro CAS:  
Prix
29,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Les bandelettes de test QUANTOFIX® répondent à toutes les exigences d’un test rapide moderne. La couleur du tampon réactif change en fonction de la concentration de l’analyte dans l’échantillon. L’évaluation se fait généralement visuellement par comparaison de la couleur de réaction avec une échelle de couleurs à plusieurs niveaux. Ces bandelettes de test sont immédiatement prêtes à l’emploi. Elles ne nécessitent aucun accessoire supplémentaire. Les bandelettes de test sont prévues pour un usage unique, l’entretien ou l’étalonnage ne sont pas nécessaires.
  • Résultats en quelques secondes : Immerger, attendre et lire sur l'échelle de couleurs à plusieurs niveaux. Toujours prêt à l'emploi : Aucun accessoire nécessaire pour l’évaluation Résultats sûrs : Dessiccateur dans le bouchon pour une protection optimale des bandelettes contre l’humidité
Ces bandelettes réactives permettent une détermination rapide et fiable de la teneur en argent dans les solutions. La procédure simple : tremper et lire fournit un résultat fiable en 20 secondes.
Certifications:
Livraison:
Emballage:
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Réaction colorée des ions argent
  • Cdt:
    100
  • Désignation:
    QUANTOFIX® argent
  • Dimensions:
    44×42×126 mm (packaging)
  • Tests par set:
    100 Tests
  • Plage de mesure:
    0 • 1 • 2 • 3 • 5 • 7 • 10 - g/L - Ag⁺
  • Paramètre:
    Tous les réactifs inclus
  • Cat. No.:
    MANA91350
  • Durée de conservation (mois):
    30 (depuis la production)
  • Poids:
    40 g
  • Contenu:
    100 bandelettes réactives dans un tube, notice d'utilisation
  • Instrument:
    Non
  • Plateforme:
    Semi-quantitative test strips
  • Method:
    Argent - Sulfure d'argent (jaune → marron)
  • Conformités:
    Aucune matière dangereuse