Heating bath, HB digital
Heating bath, HB digital
HB digital, EU-plug, ≤180 °C, 1350 W, 4 L, 330×325×190 mm, 257×190 mm, 3,9 kg
N° de catalogue IKAA20016334
Fournisseur:   IKA
Heating bath, HB digital
N° de catalogue IKAA20016334
Fournisseur:  IKA
Heating bath, HB digital
Heating bath, HB digital
HB digital, EU-plug, ≤180 °C, 1350 W, 4 L, 330×325×190 mm, 257×190 mm, 3,9 kg
Prix
1 840,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Compact and ergonomic heating safety bath for all tempering media.
  • Maximum media temperature: 180 °C
  • Ergonomic handles
  • Key button to lock heating bath temperature
  • Clear, black-and-white display
  • Safety operating modes A, B, C
  • Permanent set-point/ actual temperature display
  • USB interface
Permissible ambient temperature 5 to 40 °C with 80% permissible relative humidity and frequency, 50/60 Hz.
Certifications: Protection class according to DIN EN 60529: IP 21, class designation acc. DIN 12876: II
Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    1350 W
  • Plage de température:
    ≤180 °C
  • Poids:
    3,9 kg
  • Capacité:
    4 L
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    330×325×190 mm
  • Type:
    HB digital, EU-plug
  • Ø×h:
    257×190 mm
  • Cat. No.:
    IKAA20016334
  • Exigence électrique:
    200 - 240 V, 50/60 Hz
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 453-2293
    Fond surélevé pour HBR 4
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 319,00 €