Phosphate buffer solution pH 7,00 (20 °C), Fluka™
Phosphate buffer solution, 7,00, ±0,02, Plastic bottle, 1 L
N° de catalogue 73173-1L
Fournisseur:   Honeywell Chemicals
Phosphate buffer solution pH 7,00 (20 °C), Fluka™
N° de catalogue 73173-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Phosphate buffer solution pH 7,00 (20 °C), Fluka™
Phosphate buffer solution, 7,00, ±0,02, Plastic bottle, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
28,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Potassium dihydrogen phosphate / di-sodium hydrogen phosphate
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Phosphate buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    7,00
Spécifications