Réactif d'oxydation 0.02 M I₂ dans un mélange THF/pyridine/eau 78/20/2 (v/v), BioSyn™ pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
HONCBR663-4X2.5L
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:10 L
- Seq:5114
- Info cdt:4x 2.5 L
:
:253.81 g/mol
:66 °C
:-108,5 °C
:–108,5 °C
:0,888 g/cm3
:-15 °C
:–15 °C
:1993
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:Température ambiante
:7553-56-2
:I₂
:MFCD00011355