0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Enzymes
Pepsin
Pepsin
Pepsin
Catalog # 176408.1214
Supplier:
PanReac AppliChem
CAS Number:
Expand image
Pepsin
Catalog # 176408.1214
Supplier:
PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
Cdt:
5 L
N ° CAS.:
9001-75-6
Conditions de stockage:
Ambient
Formulaire:
Liquid
Nom de l'enzyme:
Pepsin
Specifications
About this item
Product Details
Product Details