0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons pour l'analyse environnementale
EDB/DBCP - WP (Low Level), (CRM), Supelco®
EDB/DBCP - WP (Low Level), (CRM), Supelco®
EDB/DBCP - WP (Low Level), (CRM), Supelco®
N° de catalogue QC1136-1.2ML
Fournisseur:
Merck
Numéro CAS:
Agrandir l'image
EDB/DBCP - WP (Low Level), (CRM), Supelco®
N° de catalogue QC1136-1.2ML
Fournisseur:
Merck
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
1,2 mL
Désignation:
EDB/DBCP - WP (Low Level)
Type:
Certified reference material
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit