PMA (Propidium monoazide) 20 mM dans l'eau colorant se fixant à l'ADN/ARN
N° de catalogue 40019.
Fournisseur: Biotium
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 µl
- Seq:1286
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: 3-Amino-8-azido-5-{3-[diethyl(methyl)ammonio]propyl}-6-phenylphenanthridinium, 3-Amino-5-[3-(methyldiethylaminio)propyl]-6-phenyl-8-azidophenanthridinium, Q16821519, SCHEMBL17399073
:
:440.582 g/mol
Température de stockage:Congélateur
Formule:C₂₇H₃₂N₆²⁺