Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 1500 ng/ml contre-colorant
N° de catalogue ABNOU0031
Fournisseur: Abnova
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mL
- Seq:2070
- Info cdt:2×0.5 ml
Spécifications
À propos de cet article
:
:350.25 g/mol
Température de stockage:Réfrigérateur
Numéro CAS:28718-90-3
Formule:C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Numéro MDL:MFCD00012681