Acide periodique 1% en solution aqueuse, Clin-Tech pour histologie et pathologie
Catalog # VWRK69203/5
Supplier: KLINIPATH
CAS Number:
Specifications
- Cdt:500 ml
- Seq:2725
- Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Synonyms: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
:
:227.94 g/mol
:GHS07
:1
CAS Number:10450-60-9
Formula:H₅IO₆
MDL Number:MFCD00011344
Melting Pt:122
Merck Index:13,07248