ContactUsLinkComponent
Safety spectacles, uvex x-fit
Safety spectacles, uvex x-fit
N° de catalogue UVEX9199.085
Fournisseur:  UVEX
undefined
Safety spectacles, uvex x-fit
N° de catalogue UVEX9199.085
Fournisseur:  UVEX
Spécifications
  • Type:
    Anti-UV (UV 400), anti-scratch, anti-fog
  • Couleur:
    gris
  • Oculaires:
    PC clear
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
The model x-fit are classic safety spectacles with good coverage of the eyes and a high level of wearer acceptance.
  • Supravision coating technology
  • Metal-free
  • Translucent side arms
Weight: 23 g
Certifications: EN 166; EN 170