Free ammonia reagent set
Fournisseur: Hach
Certificats
À propos de cet article
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Alcanes en C9-12, iso- G pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions étalon de conductivité
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Chlorine standard solution
Fournisseur: Hach
Powder pillows, iron
Fournisseur: Hach
Réactifs pour DR 2800, DR 3800 DR 3900, DR 5000 et DR 6000
Fournisseur: Hach
Cuvettes à échantillons
Fournisseur: Hach