Sleeve protector, Tyvek®
blanc, 600 mm
N° de catalogue SSSA000634
Fournisseur: 3S ARBEITSSCHUTZ
Aller à :
Product Details & Documents
Sleeve protector made of Tyvek® fabric.
- Inner seams
- Elastic at both ends
- Blue seam at upper end
Length: 60 cm
Colour: White
Spécifications
- Couleur:blanc
- Longueur:600 mm