TLC plates, silica gel 60, precoated
CAMA034.1798
: CAMAG
- Matériau de revêtement:Gel de silice
- Épaisseur de couche:250 µm
- Dimensions de la plaque:200×200 mm
- Taille de pore:60 Å
- Seq:01
- Indicateur fluorescent:F254
- Zone de concentration:Yes
- Cdt:25
TLC precoated sheets, silica gel 60.