Acide silicique hydraté (≥84% SiO₂), en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N° de catalogue 0324-01
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Poly bottle, white, blue T/E cap, 1000cc
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:≥84%
- Assay (as SiO₂):≥84 %
- Nonvolatile with HF:≤0.4 %
- Chloride (Cl):≤0.01 %
- Sulfate (SO₄):≤0.02 %
- Heavy Metals (as Pb):≤0.002 %
- Iron (Fe):≤0.007 %
- Loss on Ignition (as H₂O):≤16 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:60.09 g/mol (anhy)
Point d'ébullition:2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion:1710 °C
Densité:2,10 g/cm³
Température de stockage:Température ambiante
REACH:01-2119379499-16
Numéro CAS:63231-67-4
Formule:SiO₂·xH₂O
Numéro MDL:MFCD00054122