Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,10 ml
N° de catalogue BRND23872
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
: Burettes supplied with 1000 ml PE bottle.
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Seq:03
- Division:0,10 ml