UV transilluminator bulbs for myECL™ imager
N° de catalogue PIER62255
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Spécifications
- Désignation:UV transilluminator bulb, 365 nm
- Seq:02
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
These lamp bulbs with ultraviolet emission are used to replace the one of six pre-installed 306 nm UV bulbs in the myECL™ imager. All six lamps must be the same bulb type (365 or 306 nm).