Peroxynitrite Na dans une solution sodium hydroxyde
1 mL
N° de catalogue CAYM81565-1
Fournisseur: Cayman Chemical
Peroxynitrite Na dans une solution sodium hydroxyde
N° de catalogue CAYM81565-1
Fournisseur: Cayman Chemical
Numéro CAS: 14042-01-4
Aller à :
Product Details & Documents
Peroxynitrite is formed in vivo by the reaction of NO with superoxide. It is a powerful oxidizing agent that can initiate lipid peroxidation, oxidize sulfhydryls, and nitrate the aromatic residues of proteins.
- Purity: ≥90% (balance is NO2/NO3)
- Formulation: A solution in 0.3 M sodium hydroxide
- λmax: 302 nm
Synonymes: Oxido nitrite, Peroxynitrous acid sodium salt, Peroxynitrite, Sodium peroxynitrite
- Numéro CAS:14042-01-4
- Formule:ONO₂·Na
- Poids moléculaire:85.0 g/mol
- Température de stockage:Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 mL