ContactUsLinkComponent
Rapid resolution high definition (RRHD) columns, ZORBAX® 300SB
Rapid resolution high definition (RRHD) columns, ZORBAX® 300SB
Supplier:  Agilent
Certificates
undefined
Rapid resolution high definition (RRHD) columns, ZORBAX® 300SB
Supplier:  Agilent
Specifications
  • Catalog No:
  • HEWL863750-902
  • HEWL858750-944
  • HEWL965600-944
  • HEWL858750-902
  • HEWL857750-906
  • HEWL857750-902
  • HEWL858750-906
  • HEWL857750-944
  • HEWL858750-909
  • HEWL857750-901
  • HEWL858750-901
  • HEWL857750-909
  • Désignation:
  • 300SB-C18
  • 300-Diphenyl
  • 300-Diphenyl
  • 300SB-C18
  • 300SB-C8
  • 300SB-C18
  • 300SB-C8
  • 300-Diphenyl
  • 300SB-C3
  • 300SB-C3
  • Charge de carbone:
  • 2,8%
  • 1,9%
  • 1,9%
  • 2,8%
  • 1,5%
  • 2,8%
  • 1,5%
  • 1,9%
  • 1,1%
  • 1,1%
  • End-capping:
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Plage de pH:
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 45 m²/g
  • 45 m²/g
  • 45 m²/g
  • 45 m²/g
  • 45 m²/g
  • 45 m²/g
  • 45 m²/g
  • 45 m²/g
  • 45 m²/g
  • 45 m²/g
  • Temperature limit:
  • 90 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 90 °C
  • 80 °C
  • 90 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • Code USP:
  • L1
  • L11
  • L11
  • L1
  • L56
  • L1
  • L56
  • L11
  • L7
  • L7