ContactUsLinkComponent
Propidium iodure solution 1,0 mg/ml dans l'eau
Propidium iodure solution 1,0 mg/ml dans l'eau
N° de catalogue P4864-10ML
Numéro CAS:  
undefined
Propidium iodure solution 1,0 mg/ml dans l'eau
N° de catalogue P4864-10ML
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    10 mL
  • Seq:
    2275
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance (Color):
    Faint Orange to Very Dark Orange and Faint Red to Very Dark Red and Faint Purple to Very Dark Purple and Orange-Red and Red-Orange
  • Appearance (Turbidity):
    Clear
  • Appearance (Form), 1.0 mg/mL, H₂O (Solution):
    Liquid
  • Purity (HPLC):
    ≥94%
  • Extinction Coefficient, 491 to 495 nm in phosphate buffer, pH 7:
    5400 - 6400
  • Wavelength :
    491 - 495 nm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :668.4 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Température de stockage:Réfrigérateur
Numéro CAS:25535-16-4
Formule:C₂₇H₃₄I₂N₄
Numéro MDL:MFCD00011921