Sodium hydroxyde solution 35% pour analyses
Sodium hydroxyde solution 35% pour analyses
Plastic canister, UN-approved, 5 L
N° de catalogue KRAF20047.5020
Corrosif
Fournisseur:   Bernd Kraft
Sodium hydroxyde solution 35% pour analyses
N° de catalogue KRAF20047.5020
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde solution 35% pour analyses
Plastic canister, UN-approved, 5 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
170,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic canister, UN-approved
  • Cdt:
    5 L
Spécifications