Stereo microscope
Stereo microscope, Binocular
Catalog # ESCH33213
Supplier: ESCHENBACH OPTIK
Jump to:
Product Details & Documents
Binocular stereo microscope with LED illumination.
- Transmitted illumination
- Robust metal stand
Specifications
- Désignation:Stereo microscope
- Type:Binocular
- Cat. No.:ESCH33213
- Éclairage:Transmitted illumination (LED)
- L×P×H:600×400×300 mm
- Mise au point:Bouton micrométrique
- Distance de travail:Max. 84 mm
- Grandissement:10× - 20×
- Tête:Inclinaison de 45°, rotation à 360°
- Écartement interpupillaire:54 - 74 mm