ContactUsLinkComponent
BCECF AM ester 1 mg/mL dans le DMSO indicateur de pH fluorescent, Sigma-Aldrich®
  B8806-1MG
 :  
BCECF AM ester 1 mg/mL dans le DMSO indicateur de pH fluorescent, Sigma-Aldrich®
  B8806-1MG
 :  
  • Cdt:
    1 mg
  • Seq:
    2070
 :
 :808.69 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :Congélateur
 :117464-70-7
 :C₄₂H₄₀O₂₁
 :MFCD00036969