Disposable forceps
Disposable forceps
Blunt, serrated, bleu, 124,5 mm, 22,86 mm
N° de catalogue TRADDF8088S
Fournisseur:   TRADEWINDS DIRECT
Disposable forceps
N° de catalogue TRADDF8088S
Fournisseur:  TRADEWINDS DIRECT
Disposable forceps
Disposable forceps
Blunt, serrated, bleu, 124,5 mm, 22,86 mm
Prix
11,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These sterile disposable forceps are made from PS.
  • Blunt tip
  • Serrated
  • Translucent blue colour
Emballage: Individually peel-packed.
Spécifications
  • Type:
    Blunt, serrated
  • Largeur:
    22,86 mm
  • Couleur:
    bleu
  • Longueur:
    124,5 mm