Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.4%, OmniPur® Calbiochem®, Millipore®
N° de catalogue 3870-25GM
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- A (0.02 M in water):≤0.05 AU
- Assay (-SH content):≥99.4%
- DNAse:None Detected
- Infrared Spectrum:Conforms to Standard
- Loss on Drying:≤0.5%
- Melting Point:39 - 43 °C
- Protease:None Detected
- RNAse:None Detected
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:154.25 g/mol
:GHS07
Température de stockage:Congélateur
Numéro CAS:3483-12-3
:27565-41-9
Formule:C₄H₁₀O₂S₂
Numéro MDL:MFCD00004877