Coleman® liquid fuel
Coleman® liquid fuel
1
N° de catalogue CAMP2000016589
Inflammable
Fournisseur:   CAMPING GAZ
Coleman® liquid fuel
N° de catalogue CAMP2000016589
Fournisseur:  CAMPING GAZ
Numéro CAS:  
Coleman® liquid fuel
1
Numéro CAS:  
Prix
10,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This one litre of liquid fuel for all Coleman® liquid fuel appliances. It burns cleaner and brighter than regular unleaded fuel.
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1