Acetate mix (5 components)
Acetate mix (5 components)
8260 Acetate Mix, 2000 µg/ml each in P and T methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
N° de catalogue REST30477
Fournisseur:   Restek
Acetate mix (5 components)
N° de catalogue REST30477
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Acetate mix (5 components)
Acetate mix (5 components)
8260 Acetate Mix, 2000 µg/ml each in P and T methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Numéro CAS:  
Prix
67,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mL
Product Details & Documents
This contains: n-butyl acetate; ethyl acetate; isopropyl acetate; n-propyl acetate; vinyl acetate.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    2000 µg/ml each in P and T methanol
  • Cdt:
    1 mL
  • Désignation:
    8260 Acetate Mix
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule