Hexachlorophene
Hexachlorophene
Hexachlorophene, 2000 μg/ml in methylene chloride, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul
N° de catalogue REST31811
Fournisseur:   Restek
Hexachlorophene
N° de catalogue REST31811
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Hexachlorophene
Hexachlorophene
Hexachlorophene, 2000 μg/ml in methylene chloride, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul
Numéro CAS:  
Prix
38,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Ampul
Product Details & Documents
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    2000 μg/ml in methylene chloride
  • Cdt:
    1 Ampoul
  • Désignation:
    Hexachlorophene
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST31811
  • N ° CAS.:
    70-30-4
  • Formula:
    C₁₃H₆Cl₆O₂
  • Désignation:
    Hexachlorophene