Acenaphthylene
Acenaphthylene
Acenaphthylene, 1000 μg/mL in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
N° de catalogue REST31268
Fournisseur:   Restek
Acenaphthylene
N° de catalogue REST31268
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Acenaphthylene
Acenaphthylene
Acenaphthylene, 1000 μg/mL in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Numéro CAS:  
Prix
56,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 μg/mL in methanol
  • Cdt:
    1 mL
  • Désignation:
    Acenaphthylene
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST31268
  • N ° CAS.:
    208-96-8
  • Formula:
    C₁₂H₈
Spécifications