2,4'-DDT
2,4'-DDT
2,4'-DDT, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
N° de catalogue REST32200
Fournisseur:   Restek
2,4'-DDT
N° de catalogue REST32200
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
2,4'-DDT
2,4'-DDT
2,4'-DDT, 1000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
Numéro CAS:  
Prix
66,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 µg/ml in methanol
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    2,4'-DDT
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST32200
  • N ° CAS.:
    789-02-6
  • Formula:
    C₁₄H₉Cl₅