ContactUsLinkComponent
Calibration check mix, 8270 B/N (7 components)
Calibration check mix, 8270 B/N (7 components)
N° de catalogue REST31616
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
undefined
Calibration check mix, 8270 B/N (7 components)
N° de catalogue REST31616
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    2000 µg/ml each in methylene chloride
  • Cdt:
    1 mL
  • Désignation:
    Calibration check mix, 8270 B/N
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
Spécifications
À propos de cet article
Contains: Acenaphthene, benzo(a)pyrene, 1,4-dichlorobenzene, di-n-octyl phthalate, diphenylamine, fluoranthene, hexachlorobutadiene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.