VOA tuning compound
VOA tuning compound
1-Bromo-4-fluorobenzene (BFB), 5000 μg/ml in P and T methanol, 1 ml/ampule, 1
N° de catalogue REST30003
Fournisseur:   Restek
VOA tuning compound
N° de catalogue REST30003
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
VOA tuning compound
VOA tuning compound
1-Bromo-4-fluorobenzene (BFB), 5000 μg/ml in P and T methanol, 1 ml/ampule, 1
Numéro CAS:  
Prix
40,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 : Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    5000 μg/ml in P and T methanol
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    1-Bromo-4-fluorobenzene (BFB)
  • Info cdt:
    1 ml/ampule
  • Cat. No.:
    REST30003
  • N ° CAS.:
    460-00-4
  • Formula:
    C₆H₄BrF
Spécifications