MCPP, Restek
MCPP, 1000 μg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
N° de catalogue REST32271
Fournisseur:   Restek
MCPP, Restek
N° de catalogue REST32271
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
MCPP, Restek
MCPP, Restek
MCPP, 1000 μg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
Numéro CAS:  
Prix
44,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 : Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 μg/ml in methanol
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    MCPP
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST32271
  • N ° CAS.:
    93-65-2
  • Formula:
    C₁₀H₁₁ClO₃
  • Désignation:
    MCPP
Spécifications