PCB kit #2
PCB kit #2
PCB kit #2, 200 µg/ml each in isooctane, 1 ml/ampoule, 1
N° de catalogue REST32090
Fournisseur:   Restek
PCB kit #2
N° de catalogue REST32090
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
PCB kit #2
PCB kit #2
PCB kit #2, 200 µg/ml each in isooctane, 1 ml/ampoule, 1
Numéro CAS:  
Prix
388,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This kit contains Aroclor 1016, Aroclor 1221, Aroclor 1232, Aroclor 1242, Aroclor 1248, Aroclor 1254, Aroclor 1260.
  • Aroclor standards may exhibit lot-to-lot variation
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    200 µg/ml each in isooctane
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    PCB kit #2
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST32090