Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Methyl methacrylate

Methyl methacrylate

Methyl methacrylate, 2000 μg/ml in P and T methanol, 1 ml/ampoule, 1
N° de catalogue REST30299
Fournisseur:   Restek
Methyl methacrylate
N° de catalogue REST30299
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
Methyl methacrylate
Methyl methacrylate

Methyl methacrylate, 2000 μg/ml in P and T methanol, 1 ml/ampoule, 1

Numéro CAS:  
Prix
42,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.

Spécifications

Spécifications

  • Concentration:
    2000 μg/ml in P and T methanol
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Methyl methacrylate
  • Info cdt:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST30299
  • N ° CAS.:
    80-62-6
  • Formula:
    C₅H₈O₂

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.