1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane, 2000 μg/ml in P and T methanol, 1
N° de catalogue REST30277
Fournisseur:   Restek
1,2-Dichloroethane
N° de catalogue REST30277
Fournisseur:  Restek
Numéro CAS:  
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane, 2000 μg/ml in P and T methanol, 1
Numéro CAS:  
Prix
54,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    2000 μg/ml in P and T methanol
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    1,2-Dichloroethane
  • Cat. No.:
    REST30277
  • N ° CAS.:
    107-06-2
  • Formula:
    C₂H₄Cl₂